Kluczowe dokumenty
559303
Sigma-Aldrich
SANT-1
A potent, cell-permeable antagonist of the Shh signaling pathway by binding directly to Smoothened, a distant relative of G protein-coupled receptors.
Synonim(y):
Antagonista sygnalizacji Shh V
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H27N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[n]2(nc(c(c2C)\C=N\N3CCN(CC3)Cc4ccccc4)C)c1ccccc1
InChI
1S/C23H27N5/c1-19-23(20(2)28(25-19)22-11-7-4-8-12-22)17-24-27-15-13-26(14-16-27)18-21-9-5-3-6-10-21/h3-12,17H,13-16,18H2,1-2H3/b24-17+
Klucz InChI
FOORCIAZMIWALX-JJIBRWJFSA-N
Opis ogólny
Silny antagonista szlaku sygnałowego Sonic Hedgehog (Shh) (IC50 = 20 nM w teście Shh-LIGHT2 i w komórkach Ptch1-l-<), który działa poprzez wiązanie ze Smoothened (Smo; KD = 1,2 nM), odległym krewnym receptorów sprzężonych z białkiem G. W przeciwieństwie do cyklopaminy, SANT-1 hamuje aktywność zarówno typu dzikiego, jak i onkogennego Smo z równą siłą (IC50 = 30 nM w teście SmoA1-LIGHT2).
Silny, przepuszczalny dla komórek antagonista szlaku sygnałowego Shh (Sonic Hedgehog) (IC50 = 20 nM w teście Shh-LIGHT2 i w komórkach Ptch1-l ) poprzez bezpośrednie wiązanie ze Smoothened (Smo; Kd = 1,2 nM), odległym krewnym receptorów sprzężonych z białkiem G. W przeciwieństwie do cyklopaminy (nr kat. 239803), SANT-1 równomiernie hamuje aktywność zarówno Smo typu dzikiego, jak i onkogennego (IC50 = 30 nM w teście SmoA1-LIGHT2).
Działania biochem./fizjol.
Docelowe IC50: 20 nM jako antagonista szlaku sygnałowego Shh (Sonic Hedgehog) w teście Shh-LIGHT2 i w komórkach Ptch1-l-.
Główny cel
Szlak sygnałowy Shh (Sonic Hedgehog)
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Z katalogu:
Opis. Dodawany w terenie "przepuszczalny dla komórek"
Inne uwagi
Chen, J.K., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 99, 14071.
Frank-Kamenetsky, M., et al. 2002. J. Biol.1, 10.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kostadin Petrov et al.
Developmental cell, 55(3), 314-327 (2020-08-30)
Cholesterol plays two critical roles in Hedgehog signaling, a fundamental pathway in animal development and cancer: it covalently modifies the Sonic hedgehog (SHH) ligand, restricting its release from producing cells, and directly activates Smoothened in responding cells. In both contexts