558255
Saponin
A glycoside used to permeabilize cellular membranes. Exhibits hemolytic activity.
Synonim(y):
Saponin
opis
Merck USA index - 14, 8365
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
zanieczyszczenia
≤10% ash
kolor
tan
rozpuszczalność
water: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)C(=O)O)O[C@@H]3[C@@](C4[C@@](C5[C@]([C@@]6(C[C@H]([C@]7([C@H]([C@@H](C(CC7C6=CC5)(C)C)OC(=O)\C(=C/C)\C)OC(=O)C)CO)O)C)(CC4)C)(CC3)C
InChI
1S/C55H86O24/c1-10-23(2)46(71)79-43-44(72-24(3)60)55(22-59)26(17-50(43,4)5)25-11-12-30-51(6)15-14-32(52(7,21-58)29(51)13-16-53(30,8)54(25,9)18-31(55)61)75-49-41(77-48-38(67)36(65)34(63)28(20-57)74-48)39(68)40(42(78-49)45(69)70)76-47-37(66)35(64)33(62)27(1
Klucz InChI
AXNVHPCVMSNXNP-ZELRDNAQSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Kompletna biosynteza QS-21 w zmodyfikowanych drożdżach...: W artykule opisano udaną biosyntezę QS-21, silnego adiuwantu saponinowego, w zmodyfikowanych drożdżach. Badania podkreślają potencjał skalowalnej i zrównoważonej produkcji QS-21, która ma kluczowe znaczenie dla rozwoju szczepionek i immunoterapii. (Liu et al., 2024).
Ostrzeżenie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2