553510
RAD51-Stimulatory Compound-1, RS-1
A cell-permeable sulfonamido-benzamide-based allosteric regulator that stimulates DNA binding and recombinase activities of hRAD51 by locking hRAD51 in an active conformation without affecting its active site ATP hydrolysis.
Synonim(y):
3-((benzyloamino)sulfonylo)-4-bromo-N-(4-bromofenylo)-benzamid, RS-1
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
light beige
rozpuszczalność
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(NCc3ccccc3)c1c(ccc(c1)C(=O)Nc2ccc(cc2)Br)Br
InChI
1S/C20H16Br2N2O3S/c21-16-7-9-17(10-8-16)24-20(25)15-6-11-18(22)19(12-15)28(26,27)23-13-14-4-2-1-3-5-14/h1-12,23H,13H2,(H,24,25)
Klucz InChI
SWKAVEUTKGKHSR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Jayathilaka, K., et al. 2008. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.105, 15848.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3