Kluczowe dokumenty
5.43900
Supelco
Dimethyl sulfoxide
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonim(y):
Methanesulfinylmethane, Methyl sulfoxide, Dimethyl(oxido)sulfur, DMSO, DMSO
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2SO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.13
Beilstein:
506008
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51172004
Numer indeksu EC:
200-664-3
NACRES:
NA.03
gęstość pary
2.7 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.42 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
LiChrosolv®
klasa czystości
isocratic
Próba
≥99.7% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
573 °F
granice wybuchowości
42 %, 63 °F
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.2% Water
pozostałość po odparowaniu
≤0.002%
przepuszczalność
270 nm, ≥30%
280 nm, ≥60%
300 nm, ≥75%
350 nm, ≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
kinematic viscosity
2.14 cSt
tw
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 87 °C
gęstość
1.10 g/mL (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Klucz InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Chemical analysis of acoustically levitated drops by Raman spectroscopy.: Innovative use of acoustical levitation combined with Raman spectroscopy to analyze the chemical properties of droplets in a non-contact setup, useful in scenarios where DMSO is used as a solvent ( Tuckermann et al., 2009).
Przestroga
Supercools easily and remelts slowly at room temperature. Solidified product can be re-liquified by warming to room temperature without detriment to the product.
Charakterystyka techniczna
Saturation Concentration in Air: 8.0 g/m3 (20 °C)
Uwaga dotycząca przygotowania
Product filtered through a 0.5 μm filter
Komentarz do analizy
Purity (GC): ≥ 99.7 %
Water: ≤ 0.2 %
Evaporation residue: ≤ 0.002 %
Transmission (at 270 nm): ≥ 30 %
Transmission (at 280 nm): ≥ 60 %
Transmission (at 300 nm): ≥ 75 %
Transmission (from 350 nm): ≥ 99 %
Inne uwagi
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informacje prawne
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup