539649
Inhibitor PKCθ/δ
Synonim(y):
5-(3,4-dimetoksyfenylo)-4-(1H-indol-5-yloamino)-3-pirydynokarbonitryl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H18N4O2
Masa cząsteczkowa:
370.40
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Polecane produkty
Próba
≥95% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
light yellow
rozpuszczalność
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek związek pirydynowo-węglitrylowy, który działa jako silny, kompetycyjny względem ATP (Ki = 79 nM, przy użyciu PKCθ KD w testach sprzężonych PK/LDH) i selektywny względem izozymu PKCθ inhibitor (IC50 = 70 nM) o znacznie zmniejszonej sile działania wobec innych nowych PKC (IC50 = 0,35, 2.33 i 16,35 µM odpowiednio wobec izoform δ, ε i η) oraz niewielką lub zerową aktywnością wobec konwencjonalnej PKCβ i atypowej PKCζ (IC50 >50 µM), a także panelu 18 innych powszechnie badanych kinaz komórkowych (IC50 >10 µM). Wykazano, że preferencyjnie hamuje produkcję IL-2 z komórek T aktywowanych anty-CD3 i anty-CD28 pochodzących od myszy typu dzikiego w porównaniu z myszami z nokautem PKCθ (odpowiednio IC50 = 58 i 231 nM).
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Inne uwagi
Cole, D.C., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 5958.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2