537088
Pronase® Protease, Streptomyces griseus, Nuclease-Free
Widely used broad-spectrum protease mixture
Synonim(y):
Nuclease-Free Protease, Streptomyces griseus, Pronase® Protease, Pronase® Protease, Streptomyces griseus
About This Item
Polecane produkty
Postać
lyophilized
aktywność właściwa
≥70,000 proteolytic units/g dry wt
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
rozpuszczalność
water: 10 mg/mL
obecność zanieczyszczeń
Nuclease, none detected
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- in single-cell preparations for cardiac side population (CSP) analysis
- in aflatoxin plasma biomarker assay
- to permeabilize Caenorhabditis elegans embryo for in vivo micrococcal nuclease digestion
Działania biochem./fizjol.
Ostrzeżenie
Definicja jednostki
Rekonstytucja
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2