537076
Proprotein Convertase Inhibitor
The Proprotein Convertase Inhibitor controls the biological activity of Proprotein Convertase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonim(y):
Proprotein Convertase Inhibitor, PACE4 Inhibitor, Furin-like Proprotein Convertase Inhibitor, Furin Inhibitor III, PC1/3 Inhibitor, PC4 Inhibitor, PC5/6 Inhibitor
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
siła działania
16 pM Ki
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Furin, PAEC4, PC1/3, PC4, and PC5/6
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1