5.33966
LDH-A Inhibitor III, NHI-1
Synonim(y):
Kwas 1-hydroksy-6-fenylo-4-trifluorometylo-1H-indolo-2-karboksylowy, inhibitor dehydrogenazy mleczanowej A III, inhibitor LDH-M III
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
LDH-A/LDH-1
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Granchi, C., et al. 2011. J. Med. Chem.54, 1599.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3