Kluczowe dokumenty
5.32336
Sigma-Aldrich
Inhibitor NOX VIII, VAS3947
Synonim(y):
3-benzylo-7-(1,3-oksazolo-2-ylosulfanylo)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pirymidyna, 2-((3-benzylo-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pirymidyn-7-ylo)tio)oksazol, VIII inhibitor oksydazy NADPH, VAS-3947
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10N6OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
light yellow
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek analog VAS2870 (nr kat. 492000), który wykazuje lepszą rozpuszczalność i skutecznie blokuje produkcję ROS w hodowlach HL-60 zróżnicowanych w DMSO po indukcji wybuchu oksydacyjnego przez PMA (IC50 = 1 µM przez redukcję cytochromu C i 2 µM przez chemiluminescencję L012; Lek dodany 30 min przed 100 nM PMA /500582 & 524400) poprzez hamowanie oksydaz NADPH / NOX, nie wykazując jednocześnie działania przeciwko aktywności enzymatycznej eNOS lub oksydazy ksantynowej / XOD w testach bezkomórkowych, nawet przy wysokim stężeniu 100 µM. Stwierdzono, że hamuje wysoki poziom ROS w izolowanych odcinkach aorty piersiowej od szczurów z samoistnym nadciśnieniem tętniczym (SHR) in situ (o 66% przy 10 µM) i działa synergistycznie z Imatinibem (nr kat. 504595) przeciwko proliferacji mysich hodowli Boff 210 z ekspresją p210 Bcr-abl. Powszechnie stosowany inhibitor NOX Apocynin (nr kat. 178385), dla porównania, zakłóca testy oparte na L012 i wykazuje niewielką siłę działania przeciwko produkcji ROS za pośrednictwem NOX w hodowlach HL-60 zróżnicowanych pod względem DMSO (poprzez redukcję cytochromu C) lub w testach bezkomórkowych z wykorzystaniem homog enatów A7r5 i CaCo-2 (IC50 >1 mM), podczas gdy inny inhibitor NOX DPI (nr kat. 300260) wykazuje niewielką siłę działania przeciwko produkcji ROS za pośrednictwem NOX w hodowlach HL-60 zróżnicowanych pod względem DMSO (poprzez redukcję cytochromu C) lub w testach bezkomórkowych z wykorzystaniem homogenatów A7r5 i CaCo-2 (IC50 >1 mM). Nr kat. 300260) hamuje zarówno aktywność eNOS, jak i XOD.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Oksydaza NADPH
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Sanchez-Sanchez, B., et al. 2014. Clin. Cancer Res.20, 4014.
Altenhofer, S., et al., 2012. Cell. Mol. Life Sci.69, 2327.
Wind, S., et al. 2010. Br. J. Pharmacol.161, 885.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3