5310-OP
HEPES
>= 99%, Free Acid, fine powder, OmniPur® Grade
Synonim(y):
HEPES, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulfonic acid, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid)
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
HEPES, OmniPur® Grade, >= 99%, Free Acid
Poziom jakości
Formularz
fine powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
przydatny zakres pH
6.8-8.2
pKa (25°C)
7.5
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
Klucz InChI
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Molecular Biology grade
A260 (0.1 M, water): ≤0.05 AU
A280 (0.1 M, water): ≤0.05 AU
Assay (dried basis): ≥99
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Phosphatase: None detected
pKa at 25°C: 6.80-8.20
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Zastosowanie
<li><strong>Pochodna tiofenu z dodatkiem fenotiazyny: trójstronne podejście do wykrywania jonów miedzi w żywych komórkach i próbkach wodnych.</strong>: Badanie to bada zastosowanie buforu HEPES w wykrywaniu jonów miedzi, pokazując jego użyteczność w utrzymaniu stabilności czujnika w roztworach wodnych i środowiskach żywych komórek. Wyniki wskazują, że bufor HEPES odgrywa kluczową rolę w dokładności i skuteczności testów wykrywania jonów, co jest niezbędne dla biochemików pracujących z czujnikami jonów metali (Ilakiyalakshmi et al., 2024).</li>
<li><strong>Ocena ostrej toksyczności dożylnej HEPES: Czy bufor Good′s jest wystarczająco dobry i bezpieczny do klinicznego wykorzystania w medycynie nuklearnej </strong>: Badanie to ocenia bezpieczeństwo buforu HEPES do stosowania dożylnego, a konkretnie jego ostrą toksyczność. Wyniki są istotne dla biochemików w medycynie nuklearnej, wskazując, że HEPES jest bezpiecznym i skutecznym środkiem buforującym do zastosowań klinicznych (Guleria et al., 2024).</li>
<li><strong>Inżynieria nanoskali złotych nanogwiazd dla ulepszonego obrazowania fotoakustycznego.</strong>: W badaniu podkreślono zastosowanie buforu HEPES w syntezie nanogwiazd złota, co znacznie poprawia obrazowanie fotoakustyczne. Pokazuje to znaczenie buforu w nanobiotechnologii, w szczególności w zwiększaniu stabilności i funkcjonalności nanomateriałów stosowanych w technikach obrazowania (Zhang et al., 2024).</li>
<li><strong>Przepływ buforu zwitterionowego po wewnątrzcytoplazmatycznym wstrzyknięciu plemnika (ICSI) zmienia transkryptom ludzkich oocytów.</strong>: W artykule omówiono wpływ buforu HEPES na transkryptom ludzkich oocytów po ICSI, podkreślając jego rolę w biologii rozrodu i technologiach wspomaganego rozrodu. Odkrycia te mają kluczowe znaczenie dla biochemików koncentrujących się na leczeniu niepłodności i badaniach genetycznych (Mendola et al., 2024).</li>
<li><strong>Jedna metoda, aby oznaczyć je wszystkie ": A Single Fully Automated Protocol for GMP-Compliant 68Ga Radiolabeling of PSMA-11, Transposable to PSMA-I and PSMA-617.</strong>: W artykule przedstawiono protokół wykorzystujący bufor HEPES do radioznakowania w medycynie nuklearnej, podkreślając jego zastosowanie w produkcji radiofarmaceutyków. Badania potwierdzają kluczową rolę buforu w utrzymaniu jakości i zgodności procesów radioznakowania (Fouillet et al., 2024).</li>
</ul>.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1