Kluczowe dokumenty
5.30535
Sigma-Aldrich
Inhibitor RPA, TDRL-505
Synonim(y):
Inhibitor replikacji białka A, inhibitor Pot1, inhibitor ochrony białka Telemeres 1, TDRL505
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H21BrClN3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
530.80
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥97% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCOC1=CC2=NC(=C(C=C2C=C1)C3CC(=NN3C(=O)CCC(=O)O)C4=CC=C(C=C4)Br)Cl
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek związek kwasu chinolinylodihydropirazolilooksobutanowego, który celuje w ludzkie białko replikacyjne A głównie poprzez fałdy oligosacharydowe/wiążące poligonukleotydy (OB) domen wiążących DNA A i B (DBD-A/B) w podjednostce p70, skutecznie hamując jego aktywność wiązania DNA, a także białka wiążącego koniec telemere Schizosaccharomyces pombe Pot1 (IC50= 12.9 µM/25 nM hRPA/25 nM 34-zasadowe ssDNA bogate w AG i 15,7 µM/20 nM SpPot1DBD/25 nM 15-zasadowe ssDNA), ale nie białko Xeroderma pigmentosum grupy A (XPA) zaangażowane w szlak naprawy wycięcia nukleotydu (NER) lub E. coli SSB (20% inhibicja przy 100 µM wobec wiązania 3,3 nM EcSSBi 25 nM 3Pc3 ssDNA). Stwierdzono, że powoduje zmniejszenie barwienia jądrowego RPA (50 µM przez 3 h), zatrzymanie cyklu komórkowego G1 (75 do 100 µM) i spadek populacji zdrowych komórek Annvex V-/PI- (o 50%; 30,8 µM przez 48 h) w hodowlach niedrobnokomórkowego raka płuc H460 (NSCLC) przy minimalnej cytotoksyczności wobec świeżo wyizolowanych ludzkich PBMC. Potęguje cytotoksyczność cisplatyny (nr kat. 232120) i etopside (nr kat. 341205) w hodowlach H460 w sposób synergistyczny, zgodnie z blokadą szlaku NER, w którym pośredniczy RPA.
Działania biochem./fizjol.
Docelowe IC50: 12,9, 15,7 i 30,8 &micro
Główny cel
Białko replikacyjne A
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Do rekonstytucji należy używać wyłącznie świeżego DMSO.
Inne uwagi
Anciano Granadillo, V.J., et al. 2010. J. Nucleic Acids 2010, 304035.
Shuck, S.C., and Turchi, J.J. 2010. Cancer Res.70, 3189.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3