529606
PP1 Analog II, 1NM-PP1
InSolution, ≥95%, reversible PP1 analog that acts as a potent, selective, and ATP-competitive inhibitor of mutant kinases
Synonim(y):
InSolution PP1 Analog II, 1NM-PP1, 4-Amino-1- tert-butyl-3-(1ʹ-naphthylmethyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4-Amino-1-tert-butyl-3-(1ʹ-naphthylmethyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
InChI
1S/C20H21N5/c1-20(2,3)25-19-17(18(21)22-12-23-19)16(24-25)11-14-9-6-8-13-7-4-5-10-15(13)14/h4-10,12H,11H2,1-3H3,(H2,21,22,23)
Klucz InChI
GDQXJQSQYMMKRA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
mutant c-Fyn, v-src, Cadk2, CaMKIIa, c-Abl etc.,
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Papa, F.R., et al. 2003. Science302, 1533.
Bishop, A.C., et al. 2000. Nature407, 395.
Weiss, E.L., et al. 2000. Nat. Cell Biol.2, 677.
Bishop, A.C., et al. 1999. J. Am. Chem. Soc.121, 627.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.