Kluczowe dokumenty
525320
Sigma-Aldrich
PhosphoDetect Anti-Phosphotyrosine Mouse mAb (PY20) z koniugatem peroksydazy
liquid, clone PY20, Calbiochem®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PY20, monoclonal
Formularz
liquid
zawiera
0.1% Proclin as preservative
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr)
informacje o genach
human ... PID1(55022)
Opis ogólny
Koniugat peroksydazy mysiego mAb anty-fosfotyrozyny (PY20), nr kat. No. 525295. Rozpoznaje szerokie spektrum białek fosforylowanych tyrozyną w ich natywnych i zdenaturowanych stanach w surowych ekstraktach.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne sprzężone z peroksydazą chrzanową. Rozpoznaje szerokie spektrum białek fosforylowanych tyrozyną.
PhosphoDetect Anti-Phosphotyrosine Mouse mAb (PY20) Peroxidase Conjugate jest zatwierdzony do stosowania w testach ELISA, immunoblottingu i immunohistochemii do wykrywania fosfotyrozyny.
Immunogen
KLH sprzężona z fosfotyrozyną, glicyną i alaniną
Zastosowanie
ELISA (1:2000)
Immunoblotting (1:500-1:2000)
Immunohistochemia (1:500)
Opakowanie
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Postać fizyczna
W PBS, 50% glicerolu, 1% BSA, pH 7,4.
Inne uwagi
Glenney, J.R., et al. 1988. J. Immunol. Methods 109, 277.
Specyficzny dla białek fosforylowanych tyrozyną zarówno w stanie natywnym, jak i zdenaturowanym. Wiązanie jest hamowane przez fosfotyrozynę; nie reaguje z fosforylowanymi resztami treoniny lub seryny na białkach. Nie należy używać mleka jako czynnika blokującego z tym przeciwciałem. Mleko zawiera wiele białek zawierających fosfotyrozynę i będzie adsorbować przeciwciało. Należy użyć buforu o stężeniu <150 mM NaCl i kationów dwuwartościowych nie większych niż 1 mM, ponieważ wiązanie tego przeciwciała jest hamowane przez wysokie stężenia soli i kationów dwuwartościowych. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andrew J Garton et al.
Cancer research, 66(2), 1015-1024 (2006-01-21)
OSI-930 is a novel inhibitor of the receptor tyrosine kinases Kit and kinase insert domain receptor (KDR), which is currently being evaluated in clinical studies. OSI-930 selectively inhibits Kit and KDR with similar potency in intact cells and also inhibits
Justin M Scheer et al.
PloS one, 7(12), e51817-e51817 (2013-01-04)
The structure of the Fab region of antibodies is critical to their function. By introducing single cysteine substitutions into various positions of the heavy and light chains of the Fab region of trastuzumab, a potent antagonist of HER2, and using