525185
Phospholipase C Activator, m-3M3FBS
The Phospholipase C Activator, m-3M3FBS, also referenced under CAS 200933-14-8, controls the biological activity of Phospholipase C. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Synonim(y):
m-3M3FBS, 2,4,6-trimetylo-N-( m-3-trifluorometylofenylo)benzenosulfonamid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 7 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc(ccc1)N[S](=O)(=O)c2c(cc(cc2C)C)C
InChI
1S/C16H16F3NO2S/c1-10-7-11(2)15(12(3)8-10)23(21,22)20-14-6-4-5-13(9-14)16(17,18)19/h4-9,20H,1-3H3
Klucz InChI
ZIIUUSVHCHPIQD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Phospholipase C (PLC)
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3