Kluczowe dokumenty
5250-1BOTTLE
Millipore
Bufor kwasowy pH 2,2
ready-to-use, glass bottle of 450 mL, selective for bacteria: Legionella spp
About This Item
Kod UNSPSC:
41106217
agency
ISO 11731
Formularz
liquid
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
glass bottle of 450 mL
metody
microbiological culture: suitable
pH
2.2
Zastosowanie
food and beverages
water monitoring
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
selective for bacteria: Legionella spp
Opis ogólny
Acid Buffer pH 2.2 został zaprojektowany jako krytyczny składnik pożywki do badań nad Legionella spp. Bakterie Legionella, Gram-ujemne bakterie w kształcie pręcików, są powszechnie spotykane w różnych biotopach słodkowodnych, często związane z pierwotniakami, takimi jak ameby, gdzie mogą rosnąć wewnątrzkomórkowo.
Obecność kwasu w pożywce wzrostowej hamuje tworzenie kolonii innych zanieczyszczających bakterii z badanej próbki.
Zastosowanie
Bufor kwasowy o pH 2,2 jest stosowany do selektywnego wzrostu bakterii Legionella w próbkach wody z przemysłu spożywczego i napojów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1