Kluczowe dokumenty
524715
Sigma-Aldrich
Fosfodiesteraza, typ V, specyficzna dla cGMP, bydlęca, rekombinowana, Spodoptera frugiperda
Synonim(y):
PDE V, fosfodiesteraza V, cGMP-specyficzna PDE wiążąca cGMP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Formularz
liquid
Poziom jakości
aktywność właściwa
≥50,000 units/mL
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Rekombinowana, bydlęca fosfodiesteraza specyficzna dla c-GMP wyrażana w komórkach owadów S. frugiperda. Dostarczana jako częściowo oczyszczony, aktywny katalitycznie, dimeryczny holoenzym. Enzym docelowy dla Viagry (sildenafil). Odpowiedni do badań enzymatycznych i jako standard w Western blot z użyciem przeciwciała anty-fosfodiesterazowego V (nr kat. 524583). Do badań enzymatycznych zaleca się rozcieńczenie 1:1000. Do stosowania jako standard immunoblot zaleca się od 2 do 3 µl na pas. W immunoblottingu daje pasmo przy ~92 kDa.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Definicja jednostki
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która hydrolizuje 1,0 pmol cGMP na minutę w temperaturze 25°C, pH 7,2.
Postać fizyczna
W buforze fosforanu sodu, 20% glicerolu, pH 7,2.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Inne uwagi
Gibson, L.C.D., et al. 2006. Eur. J. Pharmacol.538, 39.
Webb, D.J., et al. 1999. Am. J. Cardiol. 83, 21C.
Turko, I.V., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 6460.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1