524611-M
PIKfyve Inhibitor
The PIKfyve Inhibitor, also referenced under CAS 371942-69-7, controls the biological activity of PIKfyve. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
PIKfyve Inhibitor, 6-Amino-N-(3-(4-(4-morpholinyl)pyrido[3ʹ2ʹ:4,5]furo[3,2-d]pyrimidin-2-yl)phenyl)-3-pyridine carboxamide, PtdIns3P 5-KInase Inhibitor, YM201636
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C25H21N7O3/c26-19-7-6-16(14-28-19)24(33)29-17-4-1-3-15(13-17)22-30-20-18-5-2-8-27-25(18)35-21(20)23(31-22)32-9-11-34-12-10-32/h1-8,13-14H,9-12H2,(H2,26,28)(H,29,33)
Klucz InChI
YBPIBGNBHHGLEB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1