5.09522
ERW1041E
≥98% (HPLC), solid, TG2 inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
Transglutaminase 2 Inhibitor II, ERW1041E, TG2 Inhibitor, TGM2 Inhibitor
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Transglutaminase 2 Inhibitor II, ERW1041E,
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
11 μM Ki
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C1CC(N(C1)C(=O)OCC2=CC3=CC=CC=C3N=C2)C(=O)NCC4CC(=NO4)Br
Opis ogólny
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Działania biochem./fizjol.
TGM2
Opakowanie
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Dafik, L., et al. 2012. PLoS One.7, e30642.
Watts, R.W., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 7493.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3