Kluczowe dokumenty
5.08578
Sigma-Aldrich
Agonista TSPO, Ro5-4864
Synonim(y):
4ʹ-chlorodiazepam, TSPO Activator I, Mitochondrial Translocator Protein Activator I, Ro54864
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12Cl2N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
siła działania
4.4 nM Ki
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1)C2=NCC(=O)N(c3c2cc(cc3)Cl)C
InChI
1S/C16H12Cl2N2O/c1-20-14-7-6-12(18)8-13(14)16(19-9-15(20)21)10-2-4-11(17)5-3-10/h2-8H,9H2,1H3
Klucz InChI
PUMYFTJOWAJIKF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4′-chloro pochodna diazepamu, która nie wykazuje powinowactwa do receptorów GABA-A, ale może służyć jako ligand dla obwodowego receptora benzodiazepinowego. Działa jako agonista białka translokatora 18 kDa (TSPO) na zewnętrznej błonie mitochondrialnej (Kd = 4,4 nM). Zmniejsza akumulację peptydów β-amyloidowych w regionie hipokampa CA1 myszy poddanych gonadektomii (GDX) oraz w potrójnych transgenicznych mysich modelach choroby Alzheimera (3xTgAD). Nie wpływa jednak na fosforylację tau ocenianą na podstawie immunoreaktywności AT8. Wykazano również, że zmniejsza cząsteczkę adaptorową-1 wiążącą zjonizowany wapń GFAP (IBA-1) u myszy 3xTgAD. Wykazano, że zwiększa poziom testosteronu i progesteronu u myszy GDX bez wpływu na inne hormony steroidowe. Nie ma jednak znaczącego wpływu na poziom tych hormonów u starszych myszy 3xTgAD. W połączeniu z inną cząsteczką ukierunkowaną na mitochondria, lonidaminą, wykazano, że indukuje apoptozę w komórkach raka piersi MDA-MB-231.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Działania biochem./fizjol.
Cel główny
TSPO
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Barron, A.M., et al. 2013. J.Neuroscience.33, 8891.Yousefi, O.S., et al. 2013. Cell Commun.Signaling.11, 13.Wu, X., and Gallo, K.E. 2013. PLoS One.8, e71258.Leonelli, E., et al. 2005. Mech. Ageing. Dev.126, 1159.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3