5.06291
Lactimidomycin
≥98% (HPLC), powder, ribosome inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
Lactimidomycin, LTM
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Lactimidomycin,
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
siła działania
37.8 nM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: soluble
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N1C(=O)CC(CC1=O)CC(O)CC(=O)C(C)\C=C(/C2OC(=O)\C=C/CC\C=C/C=C\C2C)\C
InChI
1S/C26H35NO6/c1-17-10-8-6-4-5-7-9-11-25(32)33-26(17)19(3)12-18(2)22(29)16-21(28)13-20-14-23(30)27-24(31)15-20/h4,6,8-12,17-18,20-21,26,28H,5,7,13-16H2,1-3H3,(H,27,30,31)/b6-4-,10-8-,11-9-,19-12-
Klucz InChI
OYOKHBHOTQDIPM-YVQSYIHDSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Ribosome
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Micoine, K., et al. 2010. J. Am. Chem. Soc.132, 14064.
Ju, J., et al. 2009. J. Am. Chem. Soc.131, 1370.
Sugawara, K., et al. 1992. J. Antibiot.45, 1433.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3