Kluczowe dokumenty
5.06272
Sigma-Aldrich
SB 206553 chlorowodorek
Synonim(y):
Antagonista receptora serotoninowego 5-HT 2C, SB 206553, antagonista receptora serotoninowego 5-HT 2B, SB 206553, SB206553, SB-206553
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16N4O · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.34 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥99% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
3.2 nM Ki
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: soluble
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[n]1(c2c(cc3c(c2)CCN3C(=O)Nc4cnccc4)cc1)C
InChI
1S/C17H16N4O/c1-20-7-4-12-10-16-13(9-15(12)20)5-8-21(16)17(22)19-14-3-2-6-18-11-14/h2-4,6-7,9-11H,5,8H2,1H3,(H,19,22)
Klucz InChI
QJQORSLQNXDVGE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Selektywny inhibitor receptora serotoninowego 5-HT2C o mniejszym powinowactwie do 5-HT2BR. Często stosowany w połączeniu z ketanseryną w celu rozróżnienia aktywności 5-HT2ARi 5-HT2CR. SB206553 ma najwyższe powinowactwo do 5-HT2CR(Ki = 3,2 nM) i mniejsze do 5-HT2BR(Ki = 5,5 nM) i 5-HT2AR(Ki = 2300 nM).
Działania biochem./fizjol.
Cel drugorzędowy
5-HT2B
Główny cel
5-HT2C
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Ros, R. et al. 2013. PNAS.110, 348.
Knight, A. R. et al. 2004. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.370, 114.
Cussac, D. et al. 2002. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.365, 242.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3