5.06419
Methysergide Maleate
Synonim(y):
Methysergide Maleate, 5-HT Serotonin Receptor Antagonsit, Methysergide Maleate, UML-491
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
water: 10 mM
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C21H27N3O2.C4H4O4/c1-4-15(12-25)22-21(26)14-8-17-16-6-5-7-18-20(16)13(10-23(18)2)9-19(17)24(3)11-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,10,14-15,19,25H,4,9,11-12H2,1-3H3,(H,22,26);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,15+,19-;/m1./s1
Klucz InChI
LWYXFDXUMVEZKS-ZVFOLQIPSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
5-HT
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
IUHPAR Database 2013.
Shad, K.F., Saeed, S.A. 2007. Exp. Brain Res.183, 411.
Knight, A.R. et al. 2004. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.370, 114.
Saxena, P.R and Lawang, A. 1985. Arch. Int. Pharmacodyn. Ther.277, 235.
Colpaert, F. C. et al. 1979. Eur. J. Pharmacol.58, 505.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3