5.06048
TAT-Beclin-1
≥97% (HPLC), powder, Beclin-1 activator, Calbiochem®
Synonim(y):
Beclin-1 Activator I, TAT-Beclin-1, Atg6 Activator I, Beclin1-GAPR-1 Interaction Blocker I, Vps30 Activator I, H₂N-YGRKKRRQRRR-GG-TNVFNATFEIWHDGEFGT-CO₂H, Autophagy Inducer IV
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Beclin-1 Activator I, TAT-Beclin-1,
Próba
≥97% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
water: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
GAPR-1/GLIPR2
Opakowanie
Ostrzeżenie
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1