Kluczowe dokumenty
5.05854
Sigma-Aldrich
Agonista receptora TGR5, Cpd23g
Synonim(y):
(4-cyklopropylo-3,4-dihydrochinoksalin-1(2H)-ylo)(4-(2,5-dimetylofenoksy)pirydyn-3-ylo)metanon, agonista receptora kwasów żółciowych GPBAR-1, agonista receptora kwasów żółciowych, agonista receptora kwasów żółciowych 1 sprzężonego z białkiem G
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H25N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N2(CCN(c5c2cccc5)C(=O)c3cnccc3Oc4c(ccc(c4)C)C)C1CC1
Klucz InChI
JQULIQJSYPZQMA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalna dla komórek, dostępna doustnie pochodna karboksyamidu fenoksypirymidyny, która działa jako silny i selektywny agonista receptora sprzężonego z białkiem TGR5 (EC50 = 720 pM i 6,2 nM odpowiednio dla ludzkiego i mysiego TGR5). Nie wykazuje znaczącego powinowactwa do innych powiązanych celów, takich jak GPR40, GPR119 i GPR120. Wykazano, że zwiększa wydzielanie glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1) w sposób zależny od dawki i znacząco obniża poziom glukozy we krwi u myszy db/db po podaniu pojedynczej dawki doustnej (50 mg/kg). Wykazuje pożądane właściwości farmakokinetyczne w modelach gryzoni (t½ = 1,5 h, Cmax = 56 ng/ml; i AUC = 147 ng.h/ml po doustnej dawce 5 mg/kg).
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
TGR5
Odwracalny: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Duan, H., et al. 2012, J. Med. Chem.55, 10475.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3