Kluczowe dokumenty
5.05420
Sigma-Aldrich
Inhibitor BMP III, LDN-212854
Synonim(y):
Inhibitor Abl V, LDN212854, Inhibitor białka morfogenetycznego kości III, 5-(6-(4-(piperazyn-1-ylo)fenylo)pirazolo[1,5-a]pirymidyn-3-ylo)chinolina, Inhibitor kinazy tyrozynowej PDGFR XXIV, Inhibitor RIP2 I, Inhibitor RIPK2 I
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H22N6
Masa cząsteczkowa:
406.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
pale yellow
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)C3=CN4C(=C(C=N4)C5=C6C=CC=NC6=CC=C5)N=C3
InChI
1S/C25H22N6/c1-3-21(22-4-2-10-27-24(22)5-1)23-16-29-31-17-19(15-28-25(23)31)18-6-8-20(9-7-18)30-13-11-26-12-14-30/h1-10,15-17,26H,11-14H2
Klucz InChI
BBDGBGOVJPEFBT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalna dla komórek pirazolopirymidynylochinolina, która przewyższa dorsomorfinę (nr kat. 171260 i 171261) oraz DMH1 (nr kat. 203646) jako ukierunkowany na miejsce ATP inhibitor ALK1/2 (IC<sub>50</sub> = odpowiednio 2,40 i 1.30 nM; [ATP] = 6 µM) pod względem zarówno siły działania, jak i selektywności w stosunku do ALK3/4/5 (IC<sub>50</sub> = 0,858, 2,133 i 9,276 µM, odpowiednio). Jest również silnym inhibitorem RIPK2 (IC<sub>50</sub> = 6 nM) o zmniejszonej sile działania wobec ABL1/c-abl, PDGFR-β, ALK3 i PDGFR-α (IC<sub>50</sub> = 40, 68, 85,8 i 650 nM, odpowiednio), wykazując jednocześnie znacznie zmniejszoną lub zerową aktywność hamującą wobec panelu ponad 190 kinaz. Selektywnie blokuje indukowaną przez BMP7/ALK2 aktywację SMAD1/5/8 w BMPR2-/- PASMC, ale nie indukowaną przez TGF-β1 aktywację SMAD2 w PASMC. Skutecznie hamuje różnicowanie osteogenne C2C12 za pośrednictwem ALK2 i ALK3 (IC<sub>50</sub> = 10 i 40,5 nM po stymulacji odpowiednim ligandem BMP6 i BMP4). in vitro i zapobiega konstytutywnie aktywnemu kostnieniu heterotopowemu wywołanemu mutacją ALK2 Q207D u myszy (6 mg/kg/12 h przez i.p.) in vivo. Dobre uzupełnienie ALK4/5/7-selektywnego A-83-01 (nr kat. 616454).
Działania biochem./fizjol.
Cel drugorzędowy
RIP, Abl i PDGFR
Główny cel
ALK1/2/3
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Uwaga dotycząca przygotowania
Do całkowitego rozpuszczenia może być wymagane podgrzanie. Materiał pojawi się jako przycisk na dnie fiolki.
Inne uwagi
Mohedas, A.H., et al. 2013. ACS Chem. Biol.8, 1291.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3