5.05378
IKK Inhibitor VII
InSolution, ≥97%, 10 mM in DMSO, potent, selective, and ATP-competitive inhibitor of IKK
Synonim(y):
InSolution IKK Inhibitor VII, (4-(4-(Benzo[b]thiophen-2-yl)pyrimidin-2-ylamino)phenyl)(4-(pyrrolidin-1-yl)piperidin-1-yl)methanone, InSolution IKK Inhibitor VII, IKK 16, IKK 16, (4-(4-(Benzo[b]thiophen-2-yl)pyrimidin-2-ylamino)phenyl)(4-(pyrrolidin-1-yl)piperidin-1-yl)methanone, InSolution IKK Inhibitor VII
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temp. przechowywania
−70°C
InChI
1S/C28H29N5OS/c34-27(33-17-12-23(13-18-33)32-15-3-4-16-32)20-7-9-22(10-8-20)30-28-29-14-11-24(31-28)26-19-21-5-1-2-6-25(21)35-26/h1-2,5-11,14,19,23H,3-4,12-13,15-18H2,(H,29,30,31)
Klucz InChI
BWZJBXAPRCVCKQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
IKK-2, IKK complex, and IKK-1
Opakowanie
Ostrzeżenie