Kluczowe dokumenty
5.05275
Sigma-Aldrich
ICI 118551 Hydrochloride
Synonim(y):
ICI 118551 Hydrochloride, (±)-1-[2,3-(Dihydro-7-methyl-1H-inden-4-yl)oxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-butanol hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H27NO2 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.40 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
N([C@H]([C@@H](O)COc1c2c(c(cc1)C)CCC2)C)C(C)C
InChI
1S/C17H27NO2/c1-11(2)18-13(4)16(19)10-20-17-9-8-12(3)14-6-5-7-15(14)17/h8-9,11,13,16,18-19H,5-7,10H2,1-4H3/t13-,16-/m0/s1
Klucz InChI
VFIDUCMKNJIJTO-BBRMVZONSA-N
Opis ogólny
ICI-118,551 reduces hemangioblastoma viability by promoting cell apoptosis and inhibits the formation of hemangiospheres from VHL tumor cells. This antiangiogenic agent inhibits HIF-target genes. It also blocks constitutively activated HIF signaling in hemangioblastomas associated with von Hippel-Lindau disease. ICI-118,551 is a potent inhibitor of isoprenaline-stimulated adenylate cyclase activity in rabbit ciliary process cell preparations.
Działania biochem./fizjol.
Primary Target
→2 adrenergic receptors
Reversible: yes
Target Ki: 1.2, 120 and 257 nM for →2, →1 and →3 receptors respectively.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Bilski, A., et al. 1983. J. Cardiovasc. Pharmacol.5, 430.
Cook, S. et al. 1993. Br. J .Pharmacol.109, 1140.
Ten Berge, R., et al. 1995. Eur. J. Pharmacol.275, 199.
Strosberg, A., et al. 1996. TiPS17, 373.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3