5.04744
Aphidicolin
≥98% (TLC), liquid, DNA polymerase α and δ inhibitor, Calbiochem
Synonim(y):
InSolution Aphidicolin
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Aphidicolin, InSolution, ≥98%, 30 mM in DMSO, A cell-permeable tetracyclic diterpene antibiotic
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
O[C@]1([C@H]2C[C@@]3([C@@]4([C@H]([C@@]([C@@H](CC4)O)(CO)C)CC[C@H]3C2)C)CC1)CO
InChI
1S/C20H34O4/c1-17(11-21)15-4-3-13-9-14-10-19(13,7-8-20(14,24)12-22)18(15,2)6-5-16(17)23/h13-16,21-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,17-,18-,19-,20-/m0/s1
Klucz InChI
NOFOAYPPHIUXJR-APNQCZIXSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
DNA polymerase α and δ
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Poluha, W., et al. 1995. Oncogene10, 185.
Urbani, L., et al. 1995. Exp. Cell Res.219, 159.Schimke, R.T., et al. 1994. Philos. Trans. R. Soc. London. B. Biol. Sci.345, 311.Kuwakado, K., et al. 1993. Biochem. Pharmacol.46, 1909.Hubermann, J.A. 1981. Cell23, 647.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - (refers to pure substance)