Kluczowe dokumenty
5.00655
Sigma-Aldrich
Inhibitor Rad6, TZ9
Synonim(y):
TZ9, TZ-9, TZ 9, inhibitor HHR6, 4-amino-6-(fenyloamino)-[1,3,5]triazyn-2-ylo)metylo-4-nitrobenzoesan, (4-amino-6-(fenyloamino)-1,3,5-triazyn-2-ylo)metylo-4-nitrobenzoesan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14N6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥99% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
pale yellow
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1=CC=C(C=C1)NC2=NC(=NC(=N2)N)COC(=O)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C17H14N6O4/c18-16-20-14(21-17(22-16)19-12-4-2-1-3-5-12)10-27-15(24)11-6-8-13(9-7-11)23(25)26/h1-9H,10H2,(H3,18,19,20,21,22)
Klucz InChI
RRRDZFQRNJTKHL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek związek triazyny, który bezpośrednio celuje w miejsce katalityczne ludzkiego enzymu sprzęgającego ubikwitynę E2 Rad6B/HHR6B poprzez niekowalencyjne interakcje i skutecznie hamuje tworzenie wiązania tioestrowego Rad6B-Ub, a także późniejszą ubikwitynację substratu bez wpływu na UbcH5B/UBE2D2-katalizowaną ubikwitynację BCA2. Wykazano, że hamuje proliferację MDA-MB-231 o wysokiej ekspresji Rad6B (IC50 = 6 µM w 72 h), ale nie MCF10A o niskiej ekspresji Rad6B, nietransformowanej, poprzez zatrzymanie G2/M i indukcję apoptozy. Dwa znane substraty komórkowe Rad6, β-katenina i PCNA, są regulowane w dół po 24-godzinnym leczeniu inhibitorem w hodowlach MDA-MB-231 (0,5 do 5 µM).
Przepuszczalny dla komórek związek triazyny, który według doniesień bezpośrednio celuje w miejsce katalityczne ludzkiego enzymu sprzęgającego ubikwitynę E2 Rad6B/HHR6B poprzez niekowalencyjne interakcje i skutecznie hamuje tworzenie wiązania tioestrowego Rad6B-Ub, a następnie transfer Ub do H2A (o 61%; 1 h 25 nM preinkubacji leku przed 1 h reakcją ubikwitynacji H2A) bez wpływu na ubikwitynację BCA2 katalizowaną przez UbcH5B/UBE2D2. Wykazano, że hamuje proliferację MDA-MB-231 o wysokiej ekspresji Rad6B (IC50 = 6 µM w ciągu 72 godzin w testach MTT; 96.3% zahamowanie 24-godzinnego tworzenia kolonii przez 10 µM inhibitor) poprzez zatrzymanie G2/M i indukcję apoptozy, wykazując jednocześnie niewielką toksyczność w stosunku do MCF10A o niskiej ekspresji Rad6B (2% i 19% zahamowanie w ciągu 72 godzin odpowiednio przez 10 i 50 µM inhibitor; w testach MTT). Wykazano, że dwa znane substraty komórkowe Rad6, β-katenina i PCNA, ulegają obniżeniu po 24-godzinnym leczeniu inhibitorem w sposób zależny od dawki w hodowlach MDA-MB-231 (0,5 do 5 µM).
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Rad6B/HHR6B
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Do rekonstytucji należy używać wyłącznie świeżego DMSO.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Sanders, M.A., et al. 2013. Mol. Cancer Ther.12, 373.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2