496000
OM99-2
InSolution, ≥90%, analog inhibitor of human brain memapsin 2
Synonim(y):
InSolution OM99-2, EVNLΨAAEF
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥90% (HPLC)
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
protect from light
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C39H60N8O14/c1-18(2)12-24(43-36(57)25(16-29(41)49)45-38(59)32(19(3)4)47-35(56)23(40)15-30(50)51)28(48)13-20(5)33(54)42-21(6)34(55)44-26(17-31(52)53)37(58)46-27(39(60)61)14-22-10-8-7-9-11-22/h7-11,18-21,23-28,32,48H,12-17,40H2,1-6H3,(H2,41,49)(H,42,54)(H,43,57)(H,44,55)(H,45,59)(H,46,58)(H,47,56)(H,50,51)(H,52,53)(H,60,61)/t20-,21+,23+,24+,25+,26+,27+,28+,32+/m1/s1
Klucz InChI
JCNFYXCBSRPSLY-QYTLZHMISA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
human brain memapsin 2
Opakowanie
Ostrzeżenie
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Turner III, R.T., et al. 2001. Biochemistry40, 10001.
Ghosh, A.K., et al. 2000. J. Am. Chem. Soc.122, 3522.
Hong, L., et al. 2000. Science290,150.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)