Kluczowe dokumenty
495620
Sigma-Aldrich
Ołomuniec
A purine derivative that acts as a potent, reversible and selective inhibitor of p34cdk1/cyclin B and related kinases.
Synonim(y):
Ołomuniec
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
crystalline solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
rozpuszczalność
DMSO: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[n]1(c2nc(nc(c2nc1)NCc3ccccc3)NCCO)C
InChI
1S/C15H18N6O/c1-21-10-18-12-13(17-9-11-5-3-2-4-6-11)19-15(16-7-8-22)20-14(12)21/h2-6,10,22H,7-9H2,1H3,(H2,16,17,19,20)
Klucz InChI
GTVPOLSIJWJJNY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pochodna puryny, która działa jako silny, odwracalny i selektywny inhibitor p34cdk1/cykliny B (IC50 = 7 µM).M) i pokrewnych kinaz, w tym p33cdk2/cykliny A (IC50 = 7 µM), p33cdk2/cykliny E (IC50 = 7 µM), p33cdk5/p35 (IC50 = 3 µM) i kinazy p44 MAP (IC50 = 25 µM). Działa poprzez konkurowanie o domenę wiążącą ATP kinazy. Wykazuje zmniejszoną wrażliwość na pokrewne kinazy, p34cdk4/cyclin D (IC50 >1 mM) i p40cdk6/cyclin D3 (IC50 >250 µM). Nie wpływa znacząco na aktywność innych kinaz białkowych w stężeniu 1 mM. Wiadomo, że hamuje syntezę DNA w limfocytach T stymulowanych interleukiną-2 i powoduje zatrzymanie G1 podobne do obserwowanego w komórkach pozbawionych interleukiny-2. Stosowany również do synchronizacji komórek w fazie G1. Dostępny jest również 50 mM (5 mg/336 µl) roztwór olomucyny (nr kat. 495624) w DMSO.
Działania biochem./fizjol.
Docelowe IC50: 7 µM, 7 µM, 7 µM, 3 µM, 25 µM odpowiednio przeciwko p34cdk1/cyklinie B, p33cdk2/cyklinie A, p33cdk2/cyklinie E, p33cdk5/p35 i kinazie p44 MAP.
Główny cel
p34cdk1/cyklina B
Odwracalny: tak
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe DMSO są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Abraham, R.T., et al. 1995. Biol. Cell 83, 105.
Mistelli, T., and Warren, G. 1995. J. Cell Sci. 108, 2715.
Glab, N., et al. 1994. FEBS Lett. 353, 207.
Veselý, J., et al. 1994. Eur. J. Biochem.224, 771.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3