Kluczowe dokumenty
495417-M
Millipore
N-Oleoiloetanoloamina
A potent inhibitor of the ceramidase found in human kidney and cerebellum.
Synonim(y):
N-2-hydroksyetylo-9(Z)-oktadekenamid, inhibitor AC I, inhibitor kwaśnej ceramidazy I, OEA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H39NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
chloroform: 5 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N(CCO)C(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C20H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)21-18-19-22/h9-10,22H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,23)/b10-9-
Klucz InChI
BOWVQLFMWHZBEF-KTKRTIGZSA-N
Opis ogólny
Silny inhibitor ceramidazy występującej w ludzkich nerkach i móżdżku. Blokuje konwersję ceramidu do sfingozyny. Specyficzny inhibitor ceramidazy kwasowej (IC50 ~ 500 µM).
Działania biochem./fizjol.
Docelowy IC50: ~ 500 µM przeciwko kwaśnej ceramidazie
Główny cel
Ceramidaza kwasowa
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Inne uwagi
Pahan, K., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 2591.
Ping, S.E., and Barrett, G.L. 1998. J. Neurosci. Res. 54, 206.
Sugita, M., et al. 1975. Biochim. Biophys. Acta398, 125.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2