Kluczowe dokumenty
493800
Sigma-Aldrich
Inhibitor PARP VI, NU1025
The PARP Inhibitor VI, NU1025, also referenced under CAS 90417-38-2, controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonim(y):
8-hydroksy-2-metylochinazolino-4-on
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[nH]1[c](c2c(nc1C)c(ccc2)O)=O
InChI
1S/C9H8N2O2/c1-5-10-8-6(9(13)11-5)3-2-4-7(8)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11,13)
Klucz InChI
YJDAOHJWLUNFLX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Silny inhibitor polimerazy poli(ADP-rybozy) (PARP) (IC50 = 400 nM), który nasila cytotoksyczność różnych środków aktywnych na DNA, w tym związku metylującego DNA MTIC [5-(3-N-metylotriazen-1-ylo)-imidazolo-4-karboksamid], temozolomidu, topotekanu, bleomycyny i promieniowania jonizującego w komórkach białaczki mysiej L1210, komórkach jajnika chomika chińskiego oraz w różnych ludzkich liniach komórek nowotworowych.
Silny inhibitor polimerazy poli(ADP-rybozy) (PARP; IC50 = 0,40 µM). Wykazano, że wzmacnia cytotoksyczność środka metylującego DNA MTIC [5-(3-N-metylotriazen-1-ylo)-imidazolo-4-karboksamid] i promieniowania jonizującego w mysich komórkach białaczki L210.
Działania biochem./fizjol.
Docelowy IC50: 0,4 µM przeciwko polimerazie poli(ADP-rybozy) (PARP)
Główny cel
PARP
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Uwaga dotycząca przygotowania
Roztwór ten można dodatkowo rozcieńczyć w stosunku 1:100 w pożywce do hodowli tkankowej przed użyciem.
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Delaney, C.A., et al. 2000. Clin. Cancer Res.6, 2860.
Boulton, S., et al. 1999. Carcinogenesis20, 199.
Bowman, K.J., et al. 1998. Br. J. Cancer 78, 1269.
Griffin, R.J., et al. 1998. J. Med. Chem. 41, 5247.
Griffin, R.J., et al. 1996. Pharm. Sci. 2, 43.
Boulton, S., et al. 1995. Br. J. Cancer 72, 849.
Griffin, R.J., et al. 1995. Anticancer Drug Res. 10, 507.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3