Key Documents
4.90289
Sigma-Aldrich
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium dimethylphosphate
for synthesis
Synonim(y):
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium dimethylphosphate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H20NO5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.21
Kod UNSPSC:
12352107
Poziom jakości
Postać
solid
mp
40-41 °C
temp. przechowywania
2-30°C
Komentarz do analizy
Identity (NMR): passes test
Assay (cations): ≥ 98.0 %
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3