481907
Nicotinamide
Precursor of the coenzymes NAD+ and NADP+.
Synonim(y):
Nicotinamide, Niacinamide, Nicotinic Acid Amide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
zanieczyszczenia
≤0.2% Nicotinic acid (TLC)
kolor
white
rozpuszczalność
water: soluble
ślady kationów
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
Klucz InChI
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup