476480
PKC 20-28, Cell-Permeable, Myristoylated
Pseudosubstrate sequence from protein kinase Cα and β ( PKCα and PKCβ).
Synonim(y):
PKC 20-28, Cell-Permeable, Myristoylated, Myr-N-FARKGALRQ-NH₂, Myristoylated Protein Kinase C Inhibitor 20-28, Cell-Permeable, Protein Kinase C 20-28, Cell-Permeable, Myristoylated, Myristoylated Protein Kinase C Inhibitor 20-28, Cell-Permeable, Myr-N-FARKGALRQ-NH₂, Protein Kinase C 20-28, Cell-Permeable, Myristoylated
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
rozpuszczalność
water: 10 mg/mL
Tris-HCl, pH 7.5: 25 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
TPA activation of MARCKS phosphorylation in fibroblast primary cultures
Opakowanie
Ostrzeżenie
Sekwencja
Inne uwagi
Ward, N.E. and O’Brian, C.A. 1993. Biochemistry32, 11903.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1