475889
MK-886
A cell-permeable, orally active NSAID that blocks cellular Cox pathway PGE2 production by inhibiting COX-1 and mPGES-1, but not COX-2, activity, as well as suppresses cellular 5-LO pathway activation by inhibiting FLAP, rather than 5-LO, activity.
Synonim(y):
Kwas 3-[1-( p-chlorobenzylo)-5-(izopropylo)-3- t-butylotioindolo-2-ylo]-2,2-dimetylopropanowy, Na, inhibitor COX-1 III, inhibitor FLAP I, MK886, inhibitor mPGES-1 I
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% (TLC)
Formularz
solid
siła działania
102 nM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
S(CCCC)c1c2c([n](c1CC(C)(C)C(=O)O)Cc3ccc(cc3)Cl)ccc(c2)C(C)C
InChI
1S/C27H34ClNO2S/c1-6-7-14-32-25-22-15-20(18(2)3)10-13-23(22)29(17-19-8-11-21(28)12-9-19)24(25)16-27(4,5)26(30)31/h8-13,15,18H,6-7,14,16-17H2,1-5H3,(H,30,31)
Klucz InChI
VFMGWQLOCZBFCK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
leukotreine biosybthesis
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Koeberle, A., et al. 2008. J. Pharmacol. Exp. Ther.326, 975.
Fisher, L., et al. 2007. Br. J. Pharmacol.152, 471.
Ford-Hutchinson, A.W., et al. 1993. Can. J. Physiol. Pharmacol. 71, 806.
Ford-Hutchinson, A.W. 1991. Trends Pharmacol.12, 68.
Dixon, R.A., et al. 1990. Nature 343, 282.
Rouzer, C.A., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 1436.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1