475880
ML-7, Hydrochloride
A cell-permeable, potent, reversible, ATP-competitive, and selective inhibitor of myosin light chain kinase (Ki = 300 nM).
Synonim(y):
ML-7, Hydrochloride, 1-(5-Iodonaphthalene-1-sulfonyl)homopiperazine, HCl
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
>98% (TLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
50% ethanol: 4.5 mg/mL
DMSO: 4.5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C15H17IN2O2S/c16-14-6-1-5-13-12(14)4-2-7-15(13)21(19,20)18-10-3-8-17-9-11-18/h1-2,4-7,17H,3,8-11H2
Klucz InChI
GEHJIACZUFWBTK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Myosin light chain kinase (Mlck)
Ostrzeżenie
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Inne uwagi
Saitoh, M., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 7796.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3