475864
MK-2 Inhibitor III
The MK-2 Inhibitor III, also referenced under CAS 1186648-22-5, controls the biological activity of MK-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
MK-2 Inhibitor III, 2-(2-Quinolin-3-ylpyridin-4-yl)-1,5,6,7-tetrahydro-4H-pyrrolo-[3,2-c]pyridin-4-one
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
pale yellow
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[nH]1c2c(cc1c3cc(ncc3)c4cnc5c(c4)cccc5)C(=O)NCC2.O
Klucz InChI
NIKCVKMHGQQSRN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1