4541-00020
NovaSeptum® Transfer Systems
Ideal for applications such as pH regulation and fermentation inoculation
Synonim(y):
Cell culture transfer, tube application, luer, C-flex, 1000 mm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
C-Flex® TPE tubing
Poziom jakości
rozmiar igły
2.0 mm
sterylność
sterile
producent / nazwa handlowa
NovaSeptum®
Parametry
-72-132 °C max. temp. (-99-270 °F)
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
Długość
1000 mm
zanieczyszczenia
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
dopasowywanie
inlet septum unit (with a 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Opis ogólny
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Beta Irradiation (e-beam) minimum 25 kGy according to ISO 11137