444256
MMP Substrate III, Fluorogenic
A specific fluorogenic resonance energy transfer (FRET) peptide substrate with an MMP cleavable Gly-Leu bond and EDANS/Dabcyl as fluorophore/quencher combination.
Synonim(y):
MMP Substrate III, Fluorogenic, DABCYL-GABA-PQGL-E(EDANS)-AK-NH₂, TNO211
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
red
rozpuszczalność
DMSO: soluble
Tris-buffered saline, pH 7.6: soluble
fluorescencja
λex ~340 nm
λem ~485 nm
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Detection of MMP activity
Opakowanie
Ostrzeżenie
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1