444224
MMP-2/MMP-9 Substrate II
An exceptional thiopeptide that is used as a substrate for the rapid, sensitive, and continuous spectrophotometric assay of Type IV collagenases, MMP-2 (gelatinase A), and MMP-9 (gelatinase B).
Synonim(y):
MMP-2/MMP-9 Substrate II, Ac-Pro-Leu-Gly-(2-mercapto-4-methylpentanoyl)-Leu-Gly-OEt, Gelatinase A/Gelatinase B Substrate II
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
water: 1 mg/mL
50% acetic acid: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Substrate for the rapid, sensitive, and continuous spectrophotometric assay of Type IV collagenases, MMP-2 (gelatinase A), and MMP-9 (gelatinase B).
Ostrzeżenie
Sekwencja
Rekonstytucja
Inne uwagi
Weingarten, H., et al. 1985. Biochemistry 24, 6730.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1