Kluczowe dokumenty
442615-M
Millipore
Magnesium chloride hexahydrate
ACS Reagent Grade.
Synonim(y):
MgCl₂
About This Item
Wzór liniowy:
MgCl2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.25
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
opis
Merck USA index - 14, 5662
Formularz
crystalline solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
rozpuszczalność
water: 1.5 g/mL
ślady kationów
heavy metals: <0.0005%
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Klucz InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
ACS reagent grade.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1