441201-M
MACERASE Pectinase, Rhizopus sp.
Useful in isolating intact cells and protoplasts from higher plants. Note: 1 KU = 1000 units.
Synonim(y):
MACERASE Pectinase, Rhizopus sp.
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
aktywność właściwa
≥3000 units/g dry wt.
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
pale amber
rozpuszczalność
water: 1 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Useful in isolating intact cells and protoplasts from higher plants.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Definicja jednostki
One unit is a measure of the macerating activity on potato tuber disks as determined by loss of weight at 40°C, pH 5.0.
Inne uwagi
Shi, H., et al. 2003. Plant Cell15, 19.
Gomez-Maldonado, J., et al. 2001. Plant Mol. Biol. Reporter 19, 361.
Takebe, I. 1968. Plant Cell Physiol.9, 115.
Gomez-Maldonado, J., et al. 2001. Plant Mol. Biol. Reporter 19, 361.
Takebe, I. 1968. Plant Cell Physiol.9, 115.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3