4330
L-Leucine
≥98.5% (by Assay)
Synonim(y):
L-Leucine, Leu
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
L-Leucine, An essential branched chain amino acid.
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (by Assay)
Formularz
crystalline solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
water: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
Klucz InChI
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
An essential branched chain amino acid.
An essential branched chain amino acid.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1