427217-M
Lactate Dehydrogenase, Rabbit Muscle
Synonim(y):
Lactate Dehydrogenase, Rabbit Muscle, LDH
About This Item
Polecane produkty
Postać
lyophilized
Poziom jakości
aktywność właściwa
≥200 units/mg protein
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
zanieczyszczenia
<0.005% GOT and GPT
rozpuszczalność
low ionic strength buffer: soluble
water: soluble
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Native lactate dehydrogenase from rabbit muscle. Catalyzes the reversible conversion of pyruvate to lactate. The overall equilibrium of this reaction favors lactate formation.
Native lactate dehydrogenase from rabbit muscle. Catalyzes the reversible conversion of pyruvate to lactate. The overall equilibrium of this reaction favors lactate formation. Has an optimal pH 6.0.
Note: 1 KU = 1000 units.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Definicja jednostki
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1.0 µmol pyruvate to L-lactate per min in 100 mM phosphate buffer at 30°C, pH 7.0.
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Cahn, R.C., et al. 1962. Science136, 962.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1