422000
Kenpaullone
A potent, cell-permeable, and reversible inhibitor of glycogen synthase kinase-3β (IC₅₀ = 230 nM), Lck (IC₅₀ = 470 nM), and cyclin-dependent kinases (Cdks).
Synonim(y):
9-Bromo-7,12-dihydroindolo[3,2-d][1]benzazepin-6(5H)-one, NSC-664704
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow-brown
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Brc1cc2c([nH]c3c2CC(=O)Nc4c3cccc4)cc1
InChI
1S/C16H11BrN2O/c17-9-5-6-14-11(7-9)12-8-15(20)18-13-4-2-1-3-10(13)16(12)19-14/h1-7,19H,8H2,(H,18,20)
Klucz InChI
QQUXFYAWXPMDOE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Buolamwini, J.K. 2000. Curr. Pharm. Des.6, 379.
Schultz, C., et al. 1999. J. Med. Chem. 42, 2909.
Zaharevitz, D.W., et al. 1999. Cancer Res. 59, 2566.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3