420400
Anti-KDEL Mouse mAb (10C3)
liquid, clone 10C3, Calbiochem®
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10C3, monoclonal
Formularz
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
mouse, sheep, canine, hamster, Drosophila, rat, guinea pig, human, monkey, yeast, rabbit, porcine
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Kdelr1(68137)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry (5 µg/ml)
Immunoprecipitation (5 µg/ml)
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
RK-13 cells, Mouse liver microsomes, Rat liver microsomes, Heat shocked HeLa cells
Inne uwagi
Huovila, A.-P., et al. 1992. J. Cell Biol. 118, 1305.
Munro, S., and Pelham, H.R.B. 1987. Cell48, 899.
Munro, S., and Pelham, H.R.B. 1986. Cell46, 291.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1