420360-M
KMO Inhibitor I, Ro 61-8048
The KMO Inhibitor I, Ro 61-8048, also referenced under CAS 199666-03-0, controls the biological activity of KMO. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Synonim(y):
KMO Inhibitor I, Ro 61-8048, Kynurenine-3-Hydroxylase Inhibitor I, Ro 61-8048, 3,4-Dimethoxy-N-[4-(3-nitrophenyl)-2-thiazolyl]-benzenesulfonamide, Kynurenine-3-Monooxygenase Inhibitor I, Ro 61-8048, Dimethoxy-nitrophenyl-thiazolyl-benzenesulfonamide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 12.5 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C17H15N3O6S2/c1-25-15-7-6-13(9-16(15)26-2)28(23,24)19-17-18-14(10-27-17)11-4-3-5-12(8-11)20(21)22/h3-10H,1-2H3,(H,18,19)
Klucz InChI
NDPBMCKQJOZAQX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Zwilling, D., et al. 2011. Cell145, 863.
Giorgini, F., et al. 2005. Nat. Genet.37, 526.
Cozzi, A.,. et al. 1999. J. Cereb. Blood Flow Metab.19, 771,
Rover, S., et al. 1997. J. Med. Chem.40, 4378.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3