Kluczowe dokumenty
411543
Sigma-Aldrich
Mysz anty-ludzka IgG₁, specyficzna dla fragmentu Fc (HP6069) koniugat biotyny
liquid, clone HP6069, Calbiochem®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.77
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
HP6069, monoclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne sprzężone z biotyną. Rozpoznaje ludzki fragment Fc IgG1.
Ten mysi anty-ludzki IgG₁, specyficzny dla fragmentu Fc (HP6069) koniugat biotyny został zatwierdzony do stosowania w teście immunoenzymatycznym do wykrywania ludzkich IgG₁, specyficznych dla fragmentu Fc.
Zastosowanie
Test immunoenzymatyczny (1:500-1:2000)
Opakowanie
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Inne uwagi
Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Reaktywność krzyżowa w teście ELISA przeciwko ludzkim białkom szpiczaka:
Ludzkie IgG1: 100%
Ludzkie IgG2: ≤0,1%
Ludzkie IgG3: ≤0,2%
Ludzka IgG4: ≤0,1%
Ludzka IgM: ≤0,1%
Ludzka IgA: ≤0,1%
Ludzkie IgE: ≤0,1%
Reaktywność krzyżowa w teście ELISA przeciwko przeciwciałom chimerycznym:
Ludzkie IgG1: 100%
Ludzkie IgG2: <0,02%
Ludzkie IgG3: <0,02%
Ludzkie IgG4: <0,02%
Ludzka IgM: <0,02%
Ludzka IgA: <0,01%
Ludzkie IgE: <0,001%
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
F J Fasullo et al.
Clinical chemistry, 35(3), 364-368 (1989-03-01)
The objective of this study was to develop a clinical laboratory method for subclass typing of human immunoglobulin G (IgG) paraproteins. Serum proteins were isoelectrically focused (IEF) in a mini-gel and passively blotted by capillary diffusion onto untreated nitrocellulose. Unreacted
R G Hamilton
Annales de biologie clinique, 48(7), 473-477 (1990-01-01)
This study demonstrates the utility of a panel of genetically-engineered human-mouse chimeric antibodies with variable region specificity for a hapten, NP, and constant regions analogous to the different human immunoglobulin isotypes as quality control reagents. They performed well as isotype-restricted
R Jefferis et al.
Immunology letters, 10(3-4), 223-252 (1985-01-01)
Seventy-four monoclonal antibodies (McAb) of putative specificity for human IgG (11), the IgG sub-classes (59) or Gm allotypes (4) have been evaluated for reactivity and specificity in eight laboratories employing different assay techniques or protocols. For the IgG, IgG3, IgG4
R G Hamilton
Clinical chemistry, 33(10), 1707-1725 (1987-10-01)
Complement activation, cell surface-receptor binding, blocking activity, and possibly placental transfer are among the biologically important functional differences that have been detected between the four human IgG subclasses by use of polyclonal antisera. In 1985, a IUIS/WHO panel of immunologists